Learn More
Deoxynivalenol, TRC
Code produit 17909759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17909759 10 mg 10mg
18023450 5 mg 5mg
18071940 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17909759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD24390010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51481-10-8
Formule moléculaire C15 H20 O6
Poids moléculaire (g/mol) 296.32
Synonyme (3α,7α)-12,13-Epoxy-3,7,15-trihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 4-Deoxynivalenol, 4-Desoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, Deoxynivalenol, NSC 269144, Vomitoxin
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxynivalenol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Poids de la formule 296.126