Learn More
Deoxynivalenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Deoxynivalenol |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 296.126 |