Learn More
Deoxysotalol, TRC
Code produit 30367490
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30367490 10 mg 10mg
30355874 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30367490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD24555010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16974-42-8
Formule moléculaire C12H20N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 256.36
Synonyme Sotalol Impurity A
Nom IUPAC N-(4-(2-(isopropylamino)ethyl)phenyl)methanesulfonamide
SMILES O=S(NC1=CC=C(CCNC(C)C)C=C1)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxysotalol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H20N2O2S/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3
Poids de la formule 256.12