Learn More
Melford DEPC
Code produit 30018238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018238 5 mL 5mL
30018237 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018238 Fournisseur Melford Code fournisseur D430605.0
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Réactif de modification des résidus His et Tyr dans les protéines.
Réactif de modification des résidus de His et de Ty dans les protéines.
Réactif de modification des résidus His et Tyr dans les protéines. Inhibiteur des nucléases. L'eau traitée au DEPC est utilisée pour la manipulation de l'ARN en laboratoire afin de réduire le risque de dégradation de l'ARN par les RNases.
Spécification
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Quantité 5 mL