Learn More
asecos™ Dépôt PE avec store escamotable - Version rack en plastique
Tous les produits Asecos ProduitsDescription
- Avec palette de puisard intégrée
- Poche intégrée pour l'accès par le dessous par les chariots élévateurs.
- Prêt à être ancré au sol (kit d'ancrage en option)
- Stockage sécurisé des conteneurs de petite et moyenne taille
- Étagère avec cadres en PE et 3 étagères
- Dimensions des étagères L x P (mm) : 900 x 590 (PE)
- Capacité de charge par niveau de stockage : 180 kg
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 64,7 gal |
| Capacité (métrique) | 245 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Lata de eliminación |
| Longueur (impériale) | 44,88 in |
| Longueur (métrique) | 1140.00 mm |
| Largeur (impériale) | 44,88 in |
| Largeur (métrique) | 1140.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 81,10 in |
| Show More |