Learn More
asecos™ Dépôt PE avec store escamotable - Version rayonnage en acier
Código de producto. 17866356 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Profondeur (métrique):
1 050,00 mm
1 083,00 mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Profondeur (métrique) Tamaño de la unidad
17866356 1 050,00 mm 1 pièce
17856496 1 083,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17866356 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40061
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le conteneur Depot PE avec rideau rabattable est homologué pour le stockage sécurisé des polluants de l'eau et présente une haute résistance aux huiles, aux acides et aux alcalis.
  • Avec palette de puisard intégrée
  • Poche intégrée pour l'accès par le dessous par les chariots élévateurs.
  • Prêt à être ancré au sol (kit d'ancrage en option)
  • Stockage sécurisé des conteneurs de petite et moyenne taille
  • Étagère avec cadres galvanisés et 3 étagères
  • Dimensions des étagères L x P (mm) : 900 x 800
  • Capacité de charge par niveau de stockage : 250 kg
Especificaciones
Couleur Gris
Capacité (impériale) 64,7 gal
Capacité (métrique) 245 L
Matériau Polyéthylène
Type Lata de eliminación
Longueur (impériale) 44,88 in
Longueur (métrique) 1140.00 mm
Largeur (impériale) 44,88 in
Largeur (métrique) 1140.00 mm
Hauteur (impériale) 81,10 in
Hauteur (métrique) 2060.00 mm
Profondeur (impériale) 41,34 in
Profondeur (métrique) 1 050,00 mm
Poids (impériale) 264.55 lb.
Poids (métrique) 120 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.