Learn More
asecos™ Dépôt PE avec porte battante - Version tambour
Code produit 17896376 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
1 050,00 mm
1 080,00 mm
1 410,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
17896376 1 050,00 mm 1 pièce
17866506 1 080,00 mm 1 pièce
17806416 1 410,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17896376 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40057
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le dépôt PE avec porte battante est homologué pour le stockage en toute sécurité des polluants de l'eau et présente une haute résistance aux huiles, aux acides et aux alcalis.
  • Avec palette de puisard intégrée
  • Pour le placement direct d'un fût sur une palette Europe ou le stockage des fûts sur une demi-palette PE (en option).
  • Poche intégrée pour l'accès par le dessous par les chariots élévateurs.
  • Prêt à être ancré au sol (kit d'ancrage en option)
Spécification
Couleur Carrocería gris, puertas azules.
Capacité (impériale) 64,7 gal
Capacité (métrique) 245 L
Matériau Polyéthylène
Type Lata de eliminación
Longueur (impériale) 44,88 in
Longueur (métrique) 1140.00 mm
Largeur (impériale) 44,88 in
Largeur (métrique) 1140.00 mm
Hauteur (impériale) 81,10 in
Hauteur (métrique) 2060.00 mm
Profondeur (impériale) 41,34 in
Profondeur (métrique) 1 050,00 mm
Poids (impériale) 224.87 lb.
Poids (métrique) 102 kg