Learn More
asecos™ Dépôt avec porte coulissante
Code produit 17886466 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
264,2 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
17886466 264,2 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17886466 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 36471
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Approuvé pour le stockage sûr des polluants de l'eau, avec une haute résistance aux huiles, aux acides et aux alcalis.
  • Avec palette de puisard intégrée
  • Hauteur intérieure pratique pour un chargement sûr et efficace avec un chariot élévateur.
  • Poche intégrée pour l'accès par le dessous par les chariots élévateurs.
  • Prêt à être ancré au sol (kit d'ancrage en option)
Spécification
Couleur Gris, Bleu
Capacité (impériale) 264,2 gal.
Capacité (métrique) 1000 L
Matériau Polyéthylène
Type Lata de eliminación
Longueur (impériale) 125,98 in
Longueur (métrique) 3200 mm
Largeur (impériale) 125,98 in
Largeur (métrique) 3200 mm
Hauteur (impériale) 85,43 in
Hauteur (métrique) 2170 mm
Profondeur (impériale) 68,9 in
Profondeur (métrique) 1750 mm
Poids (impériale) 815.7 lb.
Poids (métrique) 370 kg