Learn More
Deprodone propionate, MedChemExpress
Description
Deprodone propionate (RD20000) is a corticosteroid which is obtained by esterifying with propionic acid the 17-position of the prednisolone skeleton and deoxidating its 21-position.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deprodone propionate |
| CAS | 20424-00-4 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H32O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | RD20000 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (624.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@@](C(C)=O)(CC[C@@]1([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(C=C4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)OC(CC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 400.51 |
| Afficher plus |