Learn More
Depropylamino Hydroxy Propafenone, TRC
Code produit 30351452
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351452 10 mg 10mg
30360990 50 mg 50mg
30360771 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30351452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28863510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91401-73-9
Formule moléculaire C18 H20 O4
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Synonyme 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. D (EP)
Nom IUPAC 1-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one
SMILES OCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2
Poids de la formule 300.1362