Learn More
Buerkle™ Filet de prélèvement de profondeur pour tige télescopique Buerkle™
Code produit 10014804 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
190 x 430 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10014804 190 x 430 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10014804 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53545010
En stock
Le filet de prélèvement de profondeur Buerkle™ pour tige télescopique Buerkle™ est conçu pour prélever des échantillons solides et organiques dans des cours d’eau.
  • Filet pour le prélèvement des échantillons solides et organiques des cours d’eau
  • TeleScoop est un système d’échantillonnage polyvalent doté d’outils échangeables pour un large éventail d’applications
  • Les outils (bécher angulaire, bécher pendulaire, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
  • Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
  • Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
  • PP / PA bleu
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Filet de prélèvement de profondeur
Matériau Polypropylène
Description Largeur de maille de 2 à 5 mm, profondeur de filet de 250 mm
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 190 x 430 mm
Longueur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 430 mm