Learn More
Buerkle™ Butée de profondeur pour échantillonneur
Code produit 31188927 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (V4A)
Aluminium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
31188927 Acier inoxydable (V4A)
31188867 Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31188927 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53170015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    170.10€ / 1 pièces
    Économisez 7.90€
    4% de réduction
En stock
Pour qu'une procédure d'échantillonnage soit reproductible, elle doit toujours être réalisée dans les mêmes conditions. La butée de profondeur pour échantillonneurs est un accessoire utile à cet effet. La butée de profondeur est fixée à l'échantillonneur à n'importe quelle hauteur à l'aide d'une vis à serrage en C.
Cela garantit que l'échantillonneur pénètre à la même profondeur souhaitée à chaque insertion. La profondeur de pénétration est ainsi fixée et peut être enregistrée avec précision dans un rapport d'essai ou des instructions d'échantillonnage, par exemple. La butée de profondeur permet également d'éviter les perforations accidentelles lors du prélèvement d'échantillons.
  • Permet un échantillonnage standardisé et donc reproductible
  • Excellent effet de serrage grâce à la vis de serrage en C
  • Disponible pour un diamètre de 25/50 mm, compatible avec de nombreuses lances d'échantillonnage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insertion d'échantillonneur
Matériau Acier inoxydable (V4A)