Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Description
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
- Verre borosilicaté de type 1
- Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
- Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
- Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
Spécification
Spécification
| Description | Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium |
| Diamètre (impériale) externe | 1,15 po |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 29,25 mm |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Hauteur (impériale) | 2,36 in |
| Nbre par carton | 48/Cs. |
| Volume (impérial) | 0,68 oz |
| Afficher plus |