Learn More
Dequalinium Chloride, MedChemExpress
Code produit 16474397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16474397 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0567
MedChemExpress Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dequalinium Chloride
CAS 522-51-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H40Cl2N4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=[N+](C2=CC=CC=C2C(N)=C1)CCCCCCCCCC[N+](C3=CC=CC=C3C(N)=C4)=C4C.[Cl-].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 527.57
Poids de la formule 527.57
Pourcentage de pureté 96.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation