Learn More
Laboratoires Anios™ Savon antiseptique Dermanios CG
Description
Savon antiseptique :
- Solution transparente, légèrement visqueuse
- pH du produit : env. 5
- Densité : env. 1,0
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon antiseptique Dermanios |
| Composition | Excipients de digluconate de chlorhexidine |
| À utiliser avec (application) | Pour un environnement chirurgical et une salle propre médicale et industrielle |
| Quantité | 12/boîte |
| Volume (métrique) | 1 L |