Learn More
Ansell Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-711
BIOPHARMA
Code produit 12485070 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12485070 7 200 paires
12475070 6,5 200 paires
12852193 8,5 200 paires
12842193 7,5 200 paires
12425080 9 -
12405080 8 200 paires
12465070 6 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12485070 Fournisseur Ansell Code fournisseur 73711070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    497.36€ / 200 paires
    Économisez 324.64€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants stériles les plus avancés sur le plan technique actuellement disponibles. Sans protéines de latex ni accélérateurs, ils minimisent les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
  • En polychloroprène
  • Ils ne contiennent pas de protéines de latex et d’accélérateurs pour éviter les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
  • Confort et flexibilité des gants en caoutchouc naturel à un prix similaire et compétitif
  • La composition en néoprène offre une meilleure résistance chimique.
  • La nouvelle manchette ourlée empêche le gant de glisser, offrant ainsi une protection accrue.
  • Stérile
  • Disponibles pour les environnements contrôlés non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Néoprène
Matériau de la manchette Néoprène
Applications Laboratoire
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,89 mil
Épaisseur (métrique) 0,175 mm
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 200/boîte
Résistant à Résistance chimique
Séries 73-711