Learn More
Ansell Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-721
Code produit 11736693 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11736693 6 200 paires
11746693 6,5 200 paires
11756693 7 200 paires
12465080 7,5 200 paires
11776693 8 200 paires
11796693 9 200 paires
11786693 8,5 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11736693 Fournisseur Ansell Code fournisseur 73721060
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent le confort et la flexibilité des gants en caoutchouc naturel tout en fournissant une meilleure résistance chimique grâce à leur composition en néoprène. Sans protéines de latex ni accélérateurs, ils minimisent les allergies de type I et de type IV
  • En polychloroprène
  • Pour environnements contrôlés non stériles
  • Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
  • Résistance aux produits chimiques grâce au revêtement en néoprène
  • La manchette à bord roulé empêche le gant de glisser
  • Bouts de doigts texturés
  • Non poudrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Néoprène
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Matériau de la manchette Néoprène
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
AQL 0.65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions 6
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,175mm
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 200 paires/C.
Résistant à Résistance chimique
Séries 73-721