Description
- En polychloroprène
- Pour environnements contrôlés non stériles
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Résistance aux produits chimiques grâce au revêtement en néoprène
- La manchette à bord roulé empêche le gant de glisser
- Bouts de doigts texturés
- Non poudrés
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Néoprène |
| Matériau de la manchette | Néoprène |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polychloroprène |
| Type de produit | Gants en néoprène |
| Dimensions | 8,5 |
| Épaisseur (métrique) | 0,175 mm |
| Couleur de manchette de gant | Vert |
| Afficher plus |