Learn More
Sulfate de Dermatan (>90 %), TRC
Code produit 30010193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010193 5 mg 5mg
30135096 25 mg 25mg
30007818 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2893255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54328-33-5
Synonyme Chondroitin Sulfate B Sodium Salt, Chondroitin Sulfate Type B Sodium Salt, Dermatan Sulfate Sodium Salt;
Nom IUPAC sodium (3S,6R)-6-(((2S,5S)-3-acétamido-2-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-(sulfonatooxy)tétrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytétrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Spécification
Nom chimique ou matériau Chondroitin sulfate B sodium salt
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO15S.2Na/c1-3(17)15-5-10(9(30-31(24,25)26)4(2-16)27-13(5)23)28-14-8(20)6(18)7(19)11(29-14)12(21)22;;/h4-11,13-14,16,18-20,23H,2H2,1H3,(H,15,17)(H,21,22)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t4?,5?,6?,7-,8?,9+,10?,11?,13-,14+;;/m0../s1