Learn More
Dermofungine, TRC
Code produit 30136156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136156 10 g 10g
30133713 50 g 50g
30007228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28193010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-16-5
Formule moléculaire C9 H6 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 179.6
Synonyme Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP)
Nom IUPAC 5-chloroquinoline-8-ol
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloxiquine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Poids de la formule 179.0138
Pourcentage de pureté >95%