Learn More
MedChemExpress Dermorphin
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.06% |
| CAS | 77614-16-5 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 802.87 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 120 mg/mL (149.46 mM∣Need ultrasonic) |