Learn More
Des[1-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-1-phénylpropyl]-3-hydroxyméthyl Maraviroc, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Des[1-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-1-phenylpropyl]-3 |
| CAS | 856703-83-8 |
| Formule moléculaire | C13 H22 N4 O |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22N4O/c1-8(2)13-16-15-12(7-18)17(13)11-5-9-3-4-10(6-11)14-9/h8-11,14,18H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,11- |
| SMILES | CC(C)c1nnc(CO)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3 |
| Nom IUPAC | [4-[(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-3-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.34 |
| Poids de la formule | 250.1794 |