Learn More
Des-2-methyl-2-hydroxymethyl Metalaxy, TRC
Code produit 30476229
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476229 250 mg 250mg
30468609 25 mg 25mg
30478289 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM881235250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85933-49-9
Formule moléculaire C15 H21 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 295.33
Synonyme Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester, DL-Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester
Nom IUPAC methyl 2-[2-(hydroxymethyl)-N-(2-methoxyacetyl)-6-methylanilino]propanoate
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Metalaxyl-hydroxymethyl
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H21NO5/c1-10-6-5-7-12(8-17)14(10)16(13(18)9-20-3)11(2)15(19)21-4/h5-7,11,17H,8-9H2,1-4H3
Poids de la formule 295.142