Learn More
Des-22-Tyr-calcitonine (saumon) sel trifluoroacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Des-22-Tyr-calcitonin (Salmon) Trifluoroacetate Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C136H231N43O46S2.C2HF3O2/c1-60(2)41-80(164-163-77(30-33-95(140)190)112(202)126(216)107(70(17)188)177-179-40-24-29-93(179)135(225)157-75(27-22-38-148-136(145)146)111(201)124(214)104(67(14)185)174-168-84(48-98(143)193)118(208)123(213)103(66(13)184)173-152-52-100(195)154-88(54-181)129(219)149-50-94(189)121(211)106(69(16)187)176-178-39-23-28-92(178)127(144)217)115(205)109(199)74(26-19-21-37-138)155-131(221)86(46-71-49-147-59-150-71)169-165-81(42-61(3)4)116(206)110(200)76(32-35-101(196)197)156-130(220)78(31-34-96(141)191)158-134(224)90(56-183)171-167-82(43-62(5)6)114(204)108(198)73(25-18-20-36-137)153-99(194)51-151-162-85(45-64(9)10)132(222)161-102(65(11)12)122(212)120(210)91-58-227-226-57-72(139)128(218)160-89(55-182)133(223)159-79(47-97(142)192)113(203)117(207)83(44-63(7)8)166-170-87(53-180)119(209)125(215)105(68(15)186)175-172-91;3-2(4,5)1(6)7/h49,59-70,72-93,102-107,151-152,162-177,180-188H,18-48,50-58,137-139H2,1-17H3,(H2,140,190)(H2,141,191)(H2,142,192)(H2,143,193)(H2,144,217)(H,147,150)(H,149,219)(H,153,194)(H,154,195)(H,155,221)(H,156,220)(H,157,225)(H,158,224)(H,159,223)(H,160,218)(H,161,222)(H,196,197)(H4,145,146,148);(H,6,7)/t66-,67-,68-,69-,70-,72+,73+,74+,75+,76+,77+,78+,79+,80+,81+,82+,83+,84+,85+,86+,87+,88+,89+,90+,91+,92+,93+,102+,103?,104?,105?,106?,107?;/m1./s1 |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |