Learn More
Diltiazème de Des[5-(2-diméthylamino)éthyle], TRC
Code produit 30366646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366646 50 mg 50mg
30366348 10 mg 10mg
30358380 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28895050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87447-47-0
Formule moléculaire C18 H17 N O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 343.4
Synonyme (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP)
Nom IUPAC [(2S,3S)-2-(4-méthoxyphényl)-4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazépine-3-yl] acétate
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
Poids de la formule 343.0878