Learn More
Des-acétyl Apremilast, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Des-acetyl Apremilast |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22N2O6S/c1-4-28-17-10-12(8-9-16(17)27-2)15(11-29(3,25)26)22-19(23)13-6-5-7-14(21)18(13)20(22)24/h5-10,15H,4,11,21H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 418.1199 |