Learn More
Des-diméthylpyrrolidine Eletriptan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan |
| CAS | 1225327-16-1 |
| Formule moléculaire | C16 H15 N O2 S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan, 5-[2-(Phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15NO2S/c18-20(19,15-4-2-1-3-5-15)11-9-13-6-7-16-14(12-13)8-10-17-16/h1-8,10,12,17H,9,11H2 |
| SMILES | O=S(=O)(CCc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 5-[2-(benzènesulfonyl)éthyl]-1H-indole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 285.361 |
| Poids de la formule | 285.082 |