Learn More
Des(isopropylamino) Aténolol Diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15) |
| Poids de la formule | 225.1001 |
| Pourcentage de pureté | >95% |