Learn More
Des(isopropylamino) Aténolol Diol, TRC
Code produit 30362229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362229 500 mg 500mg
30358203 50 mg 50mg
30368249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD290145500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61698-76-8
Formule moléculaire C11 H15 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 225.24
Synonyme Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
Nom IUPAC 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phényl]acétamine
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Poids de la formule 225.1001
Pourcentage de pureté >95%