Learn More
Des(sulfonylethyl)amino Hydroxy Lapatinib, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Des(sulfonylethyl)amino Hydroxy Lapatinib |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H19ClFN3O3/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)31-26-21-11-17(4-7-23(21)29-15-30-26)24-9-6-20(13-32)34-24/h1-12,15,32H,13-14H2,(H,29,30,31) |