Learn More
Desacetyl Bisacodyl, TRC
Code produit 17994335
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17994335 5 mg 5mg
17930595 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17994335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2819455MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72901-16-7
Formule moléculaire C20 H17 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 319.35
Synonyme 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Imp. C (EP)
Nom IUPAC [4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetate
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3
Poids de la formule 319.1208