Learn More
Chlorhydrate de déacétyl diltiazème, TRC
Code produit 30010949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010949 25 mg 25mg
30008897 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010949 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28933525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75472-91-2
Formule moléculaire C20 H24 N2 O3 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 408.94
Synonyme 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, Deacetyldiltiazem hydrochloride
Nom IUPAC (2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyle]-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-4-une ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Desacetyl Diltiazem HCl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O3S.ClH/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14;/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Poids de la formule 408.1274
Pourcentage de pureté >95%