Learn More
Desacétyl Famciclovir, TRC
Code produit 17913265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913265 50 mg 50mg
17951345 10 mg 10mg
17902865 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17913265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28872550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104227-88-5
Formule moléculaire C12 H17 N5 O3
Poids moléculaire (g/mol) 279.3
Synonyme 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine
Nom IUPAC [acétate 4-(2-aminopurine-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)butyl
SMILES CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Desacetyl Famciclovir
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16)
Poids de la formule 279.1331
Pourcentage de pureté >95%