Learn More
Desacétyl Forskoline, TRC
Code produit 30357484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357484 100 mg 100mg
30349494 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30357484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD281860100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64657-20-1
Formule moléculaire C20 H32 O6
Poids moléculaire (g/mol) 368.46
Synonyme (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyldodecahydro-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 7-Deacetylforskolin, 7-Desacetylforskolin, 7-Deacetylcoleonol, Deacetylforskolin, Forskolin D
Nom IUPAC (3R,4aR,5S,6S,10S,10aR,10bS)-3-éthényle-5,6,10,10b-tétrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-1-1-un
SMILES CC1(C)CC[C@H](O)[C@@]2(C)C1[C@H](O)[C@H](O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]23O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Desacetyl Forskolin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H32O6/c1-7-17(4)10-12(22)20(25)18(5)11(21)8-9-16(2,3)14(18)13(23)15(24)19(20,6)26-17/h7,11,13-15,21,23-25H,1,8-10H2,2-6H3/t11-,13-,14?,15-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Poids de la formule 368.2199