Learn More
Désacétyl Rifampicine Quinone (>85 %), TRC
Code produit 30133979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133979 50 mg 50mg
30004615 25 mg 25mg
30005880 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19955550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65110-92-1
Formule moléculaire C41H54N4O11
Poids moléculaire (g/mol) 778.89
Synonyme 25-Deacetyl-1,4-didehydro-1,4-dideoxy-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,4-dioxo-Rifamycin, 25-Desacetylrifampin Quinone;
Nom IUPAC (7S,9E,11S,12S,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21E)-2,13,15,17-tétrahydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptaméthyl-26-[(Z)-(4-méthylpiperazine-1-yl)iminométhylle]-8,30-dioxa-24-azatétroncyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaène-6,23,27,29-tétrone
SMILES C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)N=C2/C(=C\NN3CCN(CC3)C)/C(=O)C4=C5C(=C(C(=C4C2=O)O)C)O[C@@](C5=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)O)C)OC)C)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau Desacetyl Rifampicin Quinone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H54N4O11/c1-20-11-10-12-21(2)40(53)43-31-26(19-42-45-16-14-44(8)15-17-45)36(50)28-29(37(31)51)35(49)25(6)38-30(28)39(52)41(7,56-38)55-18-13-27(54-9)22(3)33(47)24(5)34(48)23(4)32(20)46/h10-13,18-20,22-24,27,32-34,42,46-49H,14-17H2,1-9H3/b11-10+,18-13+,21-12+,26-19+,43-31?/t20-,22+,23+,24-,27-,32-,33+,34+,41-/m0/s1
Poids de la formule 778.3789