Learn More
Désamino Chloroimiquimod, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline |
| CAS | 99010-64-7 |
| Formule moléculaire | C14 H14 Cl N3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-1-(2-méthylpropyl)imidazo[4,5-c]quinoline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.73 |
| Poids de la formule | 259.0876 |