Learn More
Désaminosulfonyl N-acétyl-dorzolamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desaminosulfonyl N-Acetyl-dorzolamide |
| CAS | 403848-04-4 |
| Formule moléculaire | C12H17NO3S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N-[(4S,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO3S2/c1-4-13(9(3)14)11-7-8(2)18(15,16)12-10(11)5-6-17-12/h5-6,8,11H,4,7H2,1-3H3/t8-,11-/m0/s1 |
| SMILES | CCN([C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12)C(=O)C |
| Nom IUPAC | N-éthyl-N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.4 |
| Poids de la formule | 287.065 |