Learn More
Desaminotyrosine, MedChemExpress
Code produit 16459376
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW015346
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Spécification
Nom chimique ou matériau Desaminotyrosine
CAS 501-97-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 100 mg
Synonyme 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(C=CC(=C1)O)CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus