Learn More
Desbromo Brimonidine, TRC
Code produit 30006144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006144 100 mg 100mg
17993125 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD452880100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91147-43-2
Formule moléculaire C11 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Synonyme N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511
Nom IUPAC N-quinoxaline-6-ylimidazolide-2-imine
SMILES C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
Poids de la formule 213.1014
Pourcentage de pureté >95%