Learn More
Desbutyl Bumetanide, TRC
Code produit 17981345
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17981345 100 mg 100mg
17932065 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17981345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD288780100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28328-54-3
Formule moléculaire C13 H12 N2 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 308.31
Synonyme Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578
Nom IUPAC 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMILES Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Desbutyl Bumetanide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Poids de la formule 308.0467