Learn More
Desbutyl Dibucaïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| CAS | 87864-08-2 |
| Formule moléculaire | C16 H21 N3 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.36 |
| Poids de la formule | 287.1634 |