Learn More
Deschloro Amlodipine, TRC
Code produit 30358068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358068 10 mg 10mg
30351148 2.5 mg 2.50mg
30353252 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28977510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88150-52-1
Formule moléculaire C20 H26 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 374.43
Synonyme 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester
Nom IUPAC 3-O-éthyle 5-O-méthyl 2-(2-aminoétoxyméthylle)-6-méthyl-4-phényl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2)C(=O)OC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Deschloro Amlodipine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H26N2O5/c1-4-27-20(24)18-15(12-26-11-10-21)22-13(2)16(19(23)25-3)17(18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,17,22H,4,10-12,21H2,1-3H3
Poids de la formule 374.1842