Learn More
Deschloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Code produit 30368022
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368022 100 mg 100mg
30358383 50 mg 50mg
30366314 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD288545100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63199-74-6
Formule moléculaire C13 H19 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 241.76
Synonyme 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Nom IUPAC 2-(tert-butylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H
Poids de la formule 241.1233
Pourcentage de pureté >95%