Learn More
Deschloro Clobazam, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deschloro Clobazam |
| CAS | 22316-24-1 |
| Formule moléculaire | C16 H14 N2 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-Methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam Imp. B (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18(16(20)11-15(17)19)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-5-phényl-1,5-benzodiazépine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.29 |
| Poids de la formule | 266.1055 |