Learn More
Chlorhydrate de deschloro-N-éthyl-kétamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | deschloro-N-ethyl-Ketamine (hydrochloride) |
| CAS | 4551-92-2 |
| Formule moléculaire | C14 H19 N O . H Cl |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Deschloro-N-ethyl-ketamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19NO.ClH/c1-2-15-14(11-7-6-10-13(14)16)12-8-4-3-5-9-12;/h3-5,8-9,15H,2,6-7,10-11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-(etilamino)-2-fenilciclohexan-1-ona;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.8 |
| Poids de la formule | 253.1233 |