Learn More
Descyano Nirmatrelvir Acetamide, TRC
Code produit 30387887
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387887 100 mg
30372133 250 mg
30382677 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD736225100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2755812-81-6
Formule moléculaire C23 H34 F3 N5 O5
Poids moléculaire (g/mol) 517.542
Synonyme (1R,2S,5S)-N-[(2S)-1-Amino-1-Oxo-3-((3S)-2-Oxopyrrolidin-3-Yl)Propan-2-Yl]-6,6-Dimethyl-3-[3-Methyl-N-(Trifluoroacetyl)-L-Valyl]-3-Azabicyclo[3.1.0]Hexane-2-Carboxamide
Nom IUPAC (1R,2S,5S)-N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl]-3-[(2S)-3,3-dimethyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide
SMILES CC(C)(C)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)N[C@@H](C[C@@H]3CCNC3=O)C(=O)N)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Descyano Nirmatrelvir Acetamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H34F3N5O5/c1-21(2,3)15(30-20(36)23(24,25)26)19(35)31-9-11-13(22(11,4)5)14(31)18(34)29-12(16(27)32)8-10-6-7-28-17(10)33/h10-15H,6-9H2,1-5H3,(H2,27,32)(H,28,33)(H,29,34)(H,30,36)/t10-,11-,12-,13-,14-,15+/m0/s1
Poids de la formule 517.251