Learn More
Desethyldesisopropyl Atrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atrazine-desethyl-desisopropyl |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9) |
| Poids de la formule | 145.0155 |