Learn More
Desfluoro Fluvoxamine, TRC
Code produit 30358691
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358691 10 mg 10mg
30352534 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30358691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28997510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217214-94-2
Formule moléculaire C15 H22 F2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.34
Synonyme 1-Pentanone, 1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxy-, O-(2-aminoethyl)oxime, 2-[[[1-[4-(Difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]amino]oxy]ethanamine, Desfluorofluvoxamine, Defluoro fluvoxamine
Nom IUPAC 2-[[1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]amino]oxyethanamine
SMILES COCCCCC(=NOCCN)c1ccc(cc1)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau desfluoro Fluvoxamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H22F2N2O2/c1-20-10-3-2-4-14(19-21-11-9-18)12-5-7-13(8-6-12)15(16)17/h5-8,15H,2-4,9-11,18H2,1H3
Poids de la formule 300.1649