Learn More
Chlorhydrate de déshydroxy sotalol, TRC
Code produit 30363144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363144 10 mg 10mg
30361233 50 mg 50mg
30360239 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29005510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16974-44-0
Formule moléculaire C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 292.83
Synonyme N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nom IUPAC N-[4-[2-(propan-2-ylamino)éthyl]phényl]méthanessulfonamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 292.1012