Learn More
Sel d'acide trifluoroacétique déshydroxyméthyl losartan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deshydroxymethyl Losartan Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1215727-33-5 |
| Formule moléculaire | C21 H21 Cl N6 . C2 H F3 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Losartan Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H21ClN6.C2HF3O2/c1-2-3-8-20-23-19(22)14-28(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-24-26-27-25-21;3-2(4,5)1(6)7/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,24,25,26,27);(H,6,7) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)cn1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 5-[2-[4-[(2-buty-4-chloro-imidazol-1-yl)méthyl]phényl]phényl]-2H-tétrazole ;acide 2,2,2-trifluoroacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 506.91 |
| Poids de la formule | 506.1445 |